2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC56072-2G PC56072-5G
APOSPC56072-2GEA 2425 SEK
APOSPC56072-2G APOSPC56072-5G
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Smältpunkt: 146…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04112521
CAS nummer: 918523-99-6