2,3-Difluorobenzhydrazide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5597-1G PC5597-5G PC5597-25G
APOSPC5597-1GEA 600 SEK
APOSPC5597-1G APOSPC5597-5G APOSPC5597-25G
2,3-Difluorobenzhydrazide 98%
2,3-Difluorobenzhydrazide
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Smältpunkt: 127…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02183536
CAS nummer: 387358-53-4