2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC5584-25G
PC5584-100G
PC5584-5G
APOSPC5584-25GEA
345
SEK
APOSPC5584-25G
APOSPC5584-100G
APOSPC5584-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 96%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄ClF₃O₂ Smältpunkt: 93…96 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00061094 CAS nummer: 657-06-7 |