1,1,1,3-Tetrafluorobutane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: HFC-374mfe
PC5569-1G PC5569-5G
APOSPC5569-1GEA 2675 SEK
APOSPC5569-1G APOSPC5569-5G
1,1,1,3-Tetrafluorobutane 97%
1,1,1,3-Tetrafluorobutane
Formel: C₄H₆F₄
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 86884-13-1