1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5564-5G PC5564-25G
APOSPC5564-5GEA 3450 SEK
APOSPC5564-5G APOSPC5564-25G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene
Formel: C₄H₃F₅
MW: 146,06 g/mol
Kokpunkt: 44350 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 374-27-6
UN: 3161
ADR: 2.1,