4-Amino-3,5-difluorobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5545-1G PC5545-5G PC5545-25G
APOSPC5545-1GEA 1050 SEK
APOSPC5545-1G APOSPC5545-5G APOSPC5545-25G
4-Amino-3,5-difluorobenzonitrile
4-Amino-3,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,1169 g/mol
Smältpunkt: 110…112 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03407467
CAS nummer: 110301-23-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III