3-Fluoro-4-iodoaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5542-5G PC5542-25G
APOSPC5542-5GEA 275 SEK
APOSPC5542-5G APOSPC5542-25G
3-Fluoro-4-iodoaniline
3-Fluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₅FIN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07774187
CAS nummer: 656-66-6