2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
PC5540-100G PC5540-25G
APOSPC5540-100GEA 3950 SEK
APOSPC5540-100G APOSPC5540-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol 98%
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₃F₅O
MW: 198,09 g/mol
Kokpunkt: 114…115 °C/60mmHg
Smältpunkt: 30…32 °C
Flampunkt: 87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004602
CAS nummer: 440-60-8