2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
PC5538-5G PC5538-25G PC5538-100G
APOSPC5538-5GEA 260 SEK
APOSPC5538-5G APOSPC5538-25G APOSPC5538-100G
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 97%
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
Smältpunkt: 143…147 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01862079
CAS nummer: 385-02-4