2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5536-1G PC5536-5G PC5536-25G
APOSPC5536-1GEA 260 SEK
APOSPC5536-1G APOSPC5536-5G APOSPC5536-25G
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₄BF₃O₂
Smältpunkt: 228…235 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01863169
CAS nummer: 182482-25-3