Methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5516-1G PC5516-5G
APOSPC5516-1GEA 685 SEK
APOSPC5516-1G APOSPC5516-5G
Methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Formel: C₅H₇F₃O₂
Kokpunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2365-82-4
UN: 3272
ADR: 3,III