1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4,6-Trifluoro-1-bromo-3,5-dichlorobenzene
PC5512-5G PC5512-1G
APOSPC5512-5GEA 0 SEK
APOSPC5512-5G APOSPC5512-1G
1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Formel: C₆BrCl₂F₃
MW: 279,88 g/mol
Smältpunkt: 58…59,5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03424469
CAS nummer: 24812-13-3