4-Amino-2-fluoropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5495-1G PC5495-5G PC5495-25G
APOSPC5495-1GEA 855 SEK
APOSPC5495-1G APOSPC5495-5G APOSPC5495-25G
4-Amino-2-fluoropyridine 98%
4-Amino-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Smältpunkt: 83…88 °C
Densitet: 3,87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03095284
CAS nummer: 18614-51-2