6-Fluoro-m-cresol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5456-100G PC5456-25G PC5456-5G
APOSPC5456-100GEA 2600 SEK
APOSPC5456-100G APOSPC5456-25G APOSPC5456-5G
6-Fluoro-m-cresol 98%
6-Fluoro-m-cresol
Formel: C₇H₇FO
Kokpunkt: 172…174 °C
Densitet: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00190101
CAS nummer: 63762-79-8