3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5446-10G PC5446-1G PC5446-5G
APOSPC5446-10GEA 1275 SEK
APOSPC5446-10G APOSPC5446-1G APOSPC5446-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Smältpunkt: 53…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04972758
CAS nummer: 948014-51-5