4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5418-5G PC5418-25G PC5418-100G
APOSPC5418-5GEA 685 SEK
APOSPC5418-5G APOSPC5418-25G APOSPC5418-100G
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅BrFNO₂S
Smältpunkt: 137…141 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094292
CAS nummer: 263349-73-1