2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5416-1G PC5416-5G
APOSPC5416-1GEA 415 SEK
APOSPC5416-1G APOSPC5416-5G
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅BrFNO₂S
Smältpunkt: 171…175 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094290
CAS nummer: 351003-60-6