5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5415-1G PC5415-5G
APOSPC5415-1GEA 585 SEK
APOSPC5415-1G APOSPC5415-5G
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅ClFNO₂S
Smältpunkt: 126…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094289
CAS nummer: 351003-57-1