3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5414-5G PC5414-10G
APOSPC5414-5GEA 1950 SEK
APOSPC5414-5G APOSPC5414-10G
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅ClFNO₂S
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 351003-58-2