2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5411-1G PC5411-5G
APOSPC5411-1GEA 190 SEK
APOSPC5411-1G APOSPC5411-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₇H₅BrF₃NO₂S
MW: 304,09 g/mol
Smältpunkt: 185…189 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 351003-61-7