4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5407-1G PC5407-5G PC5407-25G
APOSPC5407-1GEA 175 SEK
APOSPC5407-1G APOSPC5407-5G APOSPC5407-25G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈FNO₂S
MW: 189,2073 g/mol
Smältpunkt: 179…184 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02709831
CAS nummer: 489-17-8