2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC5387-1G PC5387-5G
APOSPC5387-1GEA 1625 SEK
APOSPC5387-1G APOSPC5387-5G
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆HF₆N
MW: 201,07 g/mol
Kokpunkt: 102…104 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 675602-93-4