3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC5384-10G PC5384-5G
APOSPC5384-10GEA 6350 SEK
APOSPC5384-10G APOSPC5384-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₄N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11100535
CAS nummer: 1099597-96-2