4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC5362-1G PC5362-500MG PC5362-5G
APOSPC5362-1GEA 2575 SEK
APOSPC5362-1G APOSPC5362-500MG APOSPC5362-5G
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid 97%
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid
Formel: C₁₃H₁₆F₃NO₄S
MW: 339,34 g/mol
Smältpunkt: 140…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173033
CAS nummer: 251097-65-1