3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5361-1G PC5361-250MG PC5361-5G
APOSPC5361-1GEA 1525 SEK
APOSPC5361-1G APOSPC5361-250MG APOSPC5361-5G
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrClF₃N
Smältpunkt: 39…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11226615
CAS nummer: 1159512-34-1