5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC53594-1G
PC53594-250MG
PC53594-5G
PC53594-10G
PC53594-25G
APOSPC53594-1GEA
650
SEK
APOSPC53594-1G
APOSPC53594-250MG
APOSPC53594-5G
APOSPC53594-10G
APOSPC53594-25G
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine 98%
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₄BrFN₂ Smältpunkt: 114…118 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD21099397 CAS nummer: 1256276-41-1 |