4-Fluoro-4'-methylbenzhydrol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC53486-1G PC53486-5G
APOSPC53486-1GEA 3300 SEK
APOSPC53486-1G APOSPC53486-5G
4-Fluoro-4'-methylbenzhydrol
4-Fluoro-4'-methylbenzhydrol
Formel: C₁₄H₁₃FO
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 345-91-5