4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC53483-25G PC53483-5G
APOSPC53483-25GEA 6875 SEK
APOSPC53483-25G APOSPC53483-5G
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Smältpunkt: 42…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07782051
CAS nummer: 879093-02-4