2-Fluoronicotinamide
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC53431-1G
PC53431-500MG
APOSPC53431-1GEA
4925
SEK
APOSPC53431-1G
APOSPC53431-500MG
2-Fluoronicotinamide
2-Fluoronicotinamide
Formel:
C₆H₅FN₂O Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11100137 CAS nummer: 364-22-7 |