4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
4,5-Difluoro-2-methylaniline
PC53402-25G
PC53402-5G
PC53402-1G
APOSPC53402-25GEA
4375
SEK
APOSPC53402-25G
APOSPC53402-5G
APOSPC53402-1G
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
4,5-Difluoro-o-toluidine
Formel:
C₇H₇F₂N Smältpunkt: 56…58 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08062378 CAS nummer: 875664-57-6 |