2,6-Difluoro-4-iodophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC53359-10G PC53359-1G
APOSPC53359-10GEA 4475 SEK
APOSPC53359-10G APOSPC53359-1G
2,6-Difluoro-4-iodophenol
2,6-Difluoro-4-iodophenol
Formel: C₆H₃F₂IO
Smältpunkt: 56…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09907951
CAS nummer: 950858-06-7