4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC53351-1G PC53351-250MG
APOSPC53351-1GEA 3225 SEK
APOSPC53351-1G APOSPC53351-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.16 g/mol
Smältpunkt: 180 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD20643344
CAS nummer: 55805-14-6