2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
PC5335-25G PC5335-5G PC5335-100G
APOSPC5335-25GEA 1700 SEK
APOSPC5335-25G APOSPC5335-5G APOSPC5335-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Formel: C₆H₆F₈O₂
MW: 262,1 g/mol
Kokpunkt: 100 °C/3mmHg
Smältpunkt: 68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00069087
CAS nummer: 355-74-8