2,5-Difluoro-4-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC53341-1G PC53341-5G
APOSPC53341-1GEA 705 SEK
APOSPC53341-1G APOSPC53341-5G
2,5-Difluoro-4-iodopyridine
2,5-Difluoro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₂F₂IN
Kokpunkt: 209,7 °C
Smältpunkt: 80…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11040606
CAS nummer: 1017793-20-2