2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5321-1G PC5321-5G PC5321-250MG
APOSPC5321-1GEA 3925 SEK
APOSPC5321-1G APOSPC5321-5G APOSPC5321-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Smältpunkt: 233…235 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00202962
CAS nummer: 240408-97-3