1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
Leverantör: Apollo Scientific
PC5316-1G PC5316-5G
APOSPC5316-1GEA 1350 SEK
APOSPC5316-1G APOSPC5316-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₅FN₂O₂
MW: 238.26 g/mol
Smältpunkt: 33…35 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03144152
CAS nummer: 432523-27-8