1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Leverantör: Apollo Scientific
PC5315-1G PC5315-5G
APOSPC5315-1GEA 1350 SEK
APOSPC5315-1G APOSPC5315-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Formel: C₁₂H₁₅FN₂O₂
Smältpunkt: 31…32 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08692445
CAS nummer: 942474-32-0