1-Fluorononane 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC5314-500MG PC5314-5G
APOSPC5314-500MGEA 0 SEK
APOSPC5314-500MG APOSPC5314-5G
1-Fluorononane 98%
1-Fluorononane
Formel: C₉H₁₉F
Kokpunkt: 166…169 °C/760mmHg
Densitet: 0,81 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000455
CAS nummer: 463-18-3
UN: 2929
ADR: 6.1+3,I