5-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC53108-1G PC53108-5G
APOSPC53108-1GEA 1150 SEK
APOSPC53108-1G APOSPC53108-5G
5-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
5-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄FNO
MW: 137,1100 g/mol
Smältpunkt: 121…126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11846513
CAS nummer: 91407-41-9