3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC53021-1G PC53021-5G PC53021-10G PC53021-25G
APOSPC53021-1GEA 360 SEK
APOSPC53021-1G APOSPC53021-5G APOSPC53021-10G APOSPC53021-25G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
MW: 237.4500 g/mol
Smältpunkt: 92…93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11111905
CAS nummer: 886615-30-1