4-Klor-2,6-difluorbensoesyra 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC53005-10G PC53005-5G PC53005-1G
APOSPC53005-10GEA 2775 SEK
APOSPC53005-10G APOSPC53005-5G APOSPC53005-1G
4-Klor-2,6-difluorbensoesyra 98%
4-Klor-2,6-difluorbensoesyra
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Smältpunkt: 182…186 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06203570
CAS nummer: 196194-58-8