4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5294-10G PC5294-1G PC5294-5G PC5294-25G PC5294-50G PC5294-100G
APOSPC5294-10GEA 450 SEK
APOSPC5294-10G APOSPC5294-1G APOSPC5294-5G APOSPC5294-25G APOSPC5294-50G APOSPC5294-100G
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₉H₇F₃N₂O₃
MW: 248,16 g/mol
Smältpunkt: 144…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052846
CAS nummer: 395-68-6