2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5291-1G PC5291-5G
APOSPC5291-1GEA 210 SEK
APOSPC5291-1G APOSPC5291-5G
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formel: C₉H₇F₃N₂O₄
Smältpunkt: 94…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052324
CAS nummer: 787-57-5