6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Nitro-4,5,6-trifluoroaniline, 2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline
PC5290G-1G PC5290G-5G
APOSPC5290G-1GEA 175 SEK
APOSPC5290G-1G APOSPC5290G-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline 97%
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline
Formel: C₆H₃F₃N₂O₂
MW: 192,1 g/mol
Smältpunkt: 59…61 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00174089
CAS nummer: 148416-38-0