2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5289-500MG PC5289-5G
APOSPC5289-500MGEA 260 SEK
APOSPC5289-500MG APOSPC5289-5G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57
Smältpunkt: 37…43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00792414
CAS nummer: 93118-03-7