α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,3-Diaminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 3-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
PC5279-1G PC5279-5G PC5279-25G
APOSPC5279-1GEA 1200 SEK
APOSPC5279-1G APOSPC5279-5G APOSPC5279-25G
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene 97%
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene
Formel: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Kokpunkt: 125 °C/14mmHg
Smältpunkt: 41 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08532495
CAS nummer: 360-60-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III