2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5274-1G PC5274-250MG
APOSPC5274-1GEA 445 SEK
APOSPC5274-1G APOSPC5274-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Smältpunkt: 143…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08532493
CAS nummer: 177420-63-2