Undecafluoropentyl Iodide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC5264-25G PC5264-5G
APOSPC5264-25GEA 3350 SEK
APOSPC5264-25G APOSPC5264-5G
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Undecafluoropentyl Iodide
Formel: C₅F₁₁I
Kokpunkt: 94,4 °C
Smältpunkt: –50 °C
Densitet: 2,06 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08461629
CAS nummer: 638-79-9