Tris[(trifluoroethoxy)methane] 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Tris(2,2,2-trifluoroethyl)orthoformate
PC5262-5G PC5262-1G
APOSPC5262-5GEA 4725 SEK
APOSPC5262-5G APOSPC5262-1G
Tris[(trifluoroethoxy)methane] 97%
Tris[(trifluoroethoxy)methane]
Formel: C₇H₇F₉O₃
MW: 310,12 g/mol
Kokpunkt: 144…146 °C
Flampunkt: 60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973415
CAS nummer: 58244-27-2
UN: 1993
ADR: 3,III