3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC52121-1G PC52121-5G
APOSPC52121-1GEA 1825 SEK
APOSPC52121-1G APOSPC52121-5G
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
Formel: C₇H₂F₄O₃
Smältpunkt: 173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00483242
CAS nummer: 14742-36-0